Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32868-1G
OR32868-5G
APOSOR32868-1GEA
339
EUR
APOSOR32868-1G
APOSOR32868-5G
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)acetate
Formula:
C₁₁H₁₁NO₄ MW: 221,209 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00823452 Núm. CAS: 13610-51-0 |