1H-Indole-3-carboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32891-1G OR32891-5G
APOSOR32891-1GEA 163 EUR
APOSOR32891-1G APOSOR32891-5G
1H-Indole-3-carboxamide 95%
1H-Indole-3-carboxamide
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00460642
Núm. CAS: 1670-85-5