N,N'-bis(4-Methylphenyl)propanediamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32959-1G OR32959-5G
APOSOR32959-1GEA 180 EUR
APOSOR32959-1G APOSOR32959-5G
N,N'-bis(4-Methylphenyl)propanediamide 95%
N,N'-bis(4-Methylphenyl)propanediamide
Formula: C₁₇H₁₈N₂O₂
MW: 282,337 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00419232
Núm. CAS: 5469-94-3