3-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32990-1G
APOSOR32990-1GEA 339 EUR
APOSOR32990-1G
3-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-4-one 95%
3-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-4-one
Formula: C₈H₇N₃O
MW: 161,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04125779
Núm. CAS: 22305-44-8