1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33010-1G OR33010-5G
APOSOR33010-1GEA 180 EUR
APOSOR33010-1G APOSOR33010-5G
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one 95%
1-(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one
Formula: C₁₂H₁₁NOS
MW: 217,287 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01871613
Núm. CAS: 7520-94-7