[(2-Chlorophenyl)methyl]urea 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33122-1G
APOSOR33122-1GEA 339 EUR
APOSOR33122-1G
[(2-Chlorophenyl)methyl]urea 95%
[(2-Chlorophenyl)methyl]urea
Formula: C₈H₉ClN₂O
MW: 184,623 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01314628
Núm. CAS: 4654-63-1