Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33191-1G
APOSOR33191-1GEA 224 EUR
APOSOR33191-1G
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate 95%
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulphanyl]acetate
Formula: C₁₁H₁₄O₂S
MW: 210,293 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04275108
Núm. CAS: 14738-27-3