3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33192-1G OR33192-5G
APOSOR33192-1GEA 224 EUR
APOSOR33192-1G APOSOR33192-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride 95%
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇NO·ClH
MW: 227,73 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156711
Núm. CAS: 5250-02-2