1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33327-1G OR33327-5G
APOSOR33327-1GEA 270 EUR
APOSOR33327-1G APOSOR33327-5G
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-4-phenoxypent-1-en-3-one
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139117
Núm. CAS: 338976-01-5