2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33430-1G OR33430-5G
APOSOR33430-1GEA 109 EUR
APOSOR33430-1G APOSOR33430-5G
2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
2-Chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Formula: C₉H₇ClN₂
MW: 178,618 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084976
Núm. CAS: 70291-26-8