4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3346-1G OR3346-5G OR3346-25G
APOSOR3346-1GEA 42.2 EUR
APOSOR3346-1G APOSOR3346-5G APOSOR3346-25G
4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde 98%
4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₉BrO₄
Pto. de fusión: 110…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00452230
Núm. CAS: 52783-83-2