4H,5H-Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33560-1G OR33560-5G
APOSOR33560-1GEA 24.4 EUR
APOSOR33560-1G APOSOR33560-5G
4H,5H-Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one 97%
4H,5H-Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-one
Formula: C₆H₅N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581682
Núm. CAS: 29274-22-4