(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(3-Iodophenyl)acrylic acid
OR33644-1G OR33644-5G
APOSOR33644-1GEA 111 EUR
APOSOR33644-1G APOSOR33644-5G
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid
Formula: C₉H₇IO₂
MW: 274,055 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464508
Núm. CAS: 41070-12-6