[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR33648-1G OR33648-250MG OR33648-50MG OR33648-100MG OR33648-500MG
APOSOR33648-1GEA 0 EUR
APOSOR33648-1G APOSOR33648-250MG APOSOR33648-50MG APOSOR33648-100MG APOSOR33648-500MG
[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
Formula: C₈H₈N₂O₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660999
Núm. CAS: 1255717-94-2
UN: 3259
ADR: 8,III