Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33661-100MG OR33661-1G OR33661-250MG
APOSOR33661-100MGEA 48 EUR
APOSOR33661-100MG APOSOR33661-1G APOSOR33661-250MG
Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Methyl 5-(aminomethyl)-2-cyclopropyl-pyrazole-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₉H₁₃N₃O₂·ClH
MW: 231,679 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31812084
Núm. CAS: 2391987-08-7