(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33662-100MG OR33662-1G OR33662-250MG
APOSOR33662-100MGEA 31.9 EUR
APOSOR33662-100MG APOSOR33662-1G APOSOR33662-250MG
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
(1-Cyclopropylpyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₁N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31812083
Núm. CAS: 2391987-09-8