5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33663-1G OR33663-250MG
APOSOR33663-1GEA 260 EUR
APOSOR33663-1G APOSOR33663-250MG
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₅ClO₂
MW: 180,588 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11574566
Núm. CAS: 23145-14-4