2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33669-1G OR33669-5G
APOSOR33669-1GEA 473 EUR
APOSOR33669-1G APOSOR33669-5G
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine
Formula: C₉H₂₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06751854
Núm. CAS: 84725-48-4