2-Amino-6-methoxyphenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33674-1G OR33674-250MG
APOSOR33674-1GEA 609 EUR
APOSOR33674-1G APOSOR33674-250MG
2-Amino-6-methoxyphenol 95%
2-Amino-6-methoxyphenol
Formula: C₇H₉NO₂
MW: 139,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16998784
Núm. CAS: 40925-71-1