3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-hydrazinylpyridine
OR33675-1G OR33675-5G OR33675-25G
APOSOR33675-1GEA 63.8 EUR
APOSOR33675-1G APOSOR33675-5G APOSOR33675-25G
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₆BrN₃
MW: 188,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00490113
Núm. CAS: 54231-41-3