2-Hydrazino-3-iodopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33677-1G OR33677-250MG OR33677-5G
APOSOR33677-1GEA 464 EUR
APOSOR33677-1G APOSOR33677-250MG APOSOR33677-5G
2-Hydrazino-3-iodopyridine
2-Hydrazino-3-iodopyridine
Formula: C₅H₆IN₃
MW: 235,026 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10000048
Núm. CAS: 54231-42-4