3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33678-1G OR33678-250MG
APOSOR33678-1GEA 43.5 EUR
APOSOR33678-1G APOSOR33678-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₅BrClN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10000080
Núm. CAS: 1289113-27-4