5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33680-1G OR33680-250MG OR33680-5G
APOSOR33680-1GEA 348 EUR
APOSOR33680-1G APOSOR33680-250MG APOSOR33680-5G
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₅BrClN₃
MW: 222,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10000107
Núm. CAS: 1289076-45-4