2-Hydrazino-4-iodopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR33683-1G OR33683-250MG OR33683-5G
APOSOR33683-1GEA 132 EUR
APOSOR33683-1G APOSOR33683-250MG APOSOR33683-5G
2-Hydrazino-4-iodopyridine
2-Hydrazino-4-iodopyridine
Formula: C₅H₆IN₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD10000014
Núm. CAS: 1057393-44-8