4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3370-10G OR3370-1G OR3370-5G
APOSOR3370-10GEA 270 EUR
APOSOR3370-10G APOSOR3370-1G APOSOR3370-5G
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₂BrN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00032473
Núm. CAS: 6274-57-3