Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3386-25G OR3386-5G
APOSOR3386-25GEA 468 EUR
APOSOR3386-25G APOSOR3386-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate 95%
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate
Formula: C₅H₉BrO₃
Pto. Ebullición: 69 °C (11 mm Hg)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784248
Núm. CAS: 27704-96-7
UN: 1993
ADR: 3,III