2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR345036-1G
OR345036-5G
APOSOR345036-1GEA
23.2
EUR
APOSOR345036-1G
APOSOR345036-5G
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine
Formula:
C₆H₅Cl₂NO Pto. de fusión: 108…111 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00955755 Núm. CAS: 17228-75-0 |