4-Bromo-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR345055-1G
OR345055-250MG
APOSOR345055-1GEA
371
EUR
APOSOR345055-1G
APOSOR345055-250MG
4-Bromo-3-nitropyridine
4-Bromo-3-nitropyridine
Formula:
C₅H₃BrN₂O₂ MW: 202,994 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04112576 Núm. CAS: 23056-44-2 |