4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345096-1G OR345096-250MG OR345096-5G
APOSOR345096-1GEA 72.5 EUR
APOSOR345096-1G APOSOR345096-250MG APOSOR345096-5G
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 122…129 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02114379
Núm. CAS: 46112-46-3