3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345119-1G OR345119-250MG
APOSOR345119-1GEA 214 EUR
APOSOR345119-1G APOSOR345119-250MG
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Formula: C₅H₂Br₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01612785
Núm. CAS: 610261-34-2