3,4-Dichloro-2-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345182-1G OR345182-250MG
APOSOR345182-1GEA 306 EUR
APOSOR345182-1G APOSOR345182-250MG
3,4-Dichloro-2-methylpyridine 95%
3,4-Dichloro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,017 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839289
Núm. CAS: 103949-58-2