2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345215-1G OR345215-5G
APOSOR345215-1GEA 81.2 EUR
APOSOR345215-1G APOSOR345215-5G
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine
Formula: C₆H₅Br₂NO
MW: 266,918 g/mol
Pto. de fusión: 137…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036227
Núm. CAS: 117873-72-0