6-Bromo-2,3-diaminopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromopyridine-2,3-diamine
OR345244-1G
APOSOR345244-1GEA 65.4 EUR
APOSOR345244-1G
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
6-Bromo-2,3-diaminopyridine
Formula: C₅H₆BrN₃
MW: 188,025 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697695
Núm. CAS: 129012-04-0