2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345269-1G OR345269-10G OR345269-5G
APOSOR345269-1GEA 85.7 EUR
APOSOR345269-1G APOSOR345269-10G APOSOR345269-5G
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839268
Núm. CAS: 157329-89-0