2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Amino-4-methylnicotinic acid
OR345282-1G OR345282-250MG OR345282-5G
APOSOR345282-1GEA 79.9 EUR
APOSOR345282-1G APOSOR345282-250MG APOSOR345282-5G
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid 95+%
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Pto. de fusión: 270…272 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835242
Núm. CAS: 179555-11-4