2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345306-250MG OR345306-1G
APOSOR345306-250MGEA 139 EUR
APOSOR345306-250MG APOSOR345306-1G
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₇H₆N₂O₄
Pto. de fusión: 123…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07776980
Núm. CAS: 24194-98-7