5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Amino-3-methylpicolinonitrile
OR345307-1G
OR345307-5G
APOSOR345307-1GEA
143
EUR
APOSOR345307-1G
APOSOR345307-5G
5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
Formula:
C₇H₇N₃ MW: 133,151 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07375122 Núm. CAS: 252056-70-5 |