4-Chloro-2-methyl-7-azaindole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345316-1G OR345316-250MG OR345316-10G
APOSOR345316-1GEA 98.6 EUR
APOSOR345316-1G APOSOR345316-250MG APOSOR345316-10G
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole 95%
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole
Formula: C₈H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12924600
Núm. CAS: 307951-53-7