3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345345-1G OR345345-250MG OR345345-5G
APOSOR345345-1GEA 98.6 EUR
APOSOR345345-1G APOSOR345345-250MG APOSOR345345-5G
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine
Formula: C₅H₄BrN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11040269
Núm. CAS: 433226-05-2