5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345367-1G OR345367-5G
APOSOR345367-1GEA 133 EUR
APOSOR345367-1G APOSOR345367-5G
5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
5-Methoxy-2-methylpyridine
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09833595
Núm. CAS: 55270-47-8