3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345377-25G OR345377-5G
APOSOR345377-25GEA 439 EUR
APOSOR345377-25G APOSOR345377-5G
3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid 95%
3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09833213
Núm. CAS: 585-81-9