4-{[(Morpholin-4-yl)carbonyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3454-1G OR3454-5G
APOSOR3454-1GEA 191 EUR
APOSOR3454-1G APOSOR3454-5G
4-{[(Morpholin-4-yl)carbonyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-{[(Morpholin-4-yl)carbonyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₇H₂₅BN₂O₄
Pto. de fusión: 248…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689495
Núm. CAS: 874290-97-8