5-Chloro-2-methylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345400-25G
APOSOR345400-25GEA 145 EUR
APOSOR345400-25G
5-Chloro-2-methylpyridine 97%
5-Chloro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127,572 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114188
Núm. CAS: 72093-07-3