4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345405-1G OR345405-250MG
APOSOR345405-1GEA 406 EUR
APOSOR345405-1G APOSOR345405-250MG
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid 95%
4-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₅NO₅
MW: 183,118 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09908185
Núm. CAS: 74230-08-3