5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345438-5G OR345438-1G
APOSOR345438-5GEA 683 EUR
APOSOR345438-5G APOSOR345438-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid 95%
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044844
Núm. CAS: 875245-69-5