2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR345441-5G
APOSOR345441-5GEA 71.2 EUR
APOSOR345441-5G
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206,468 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08277283
Núm. CAS: 884495-42-5