2-Hydrazino-5-iodopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345503-1G OR345503-250MG
APOSOR345503-1GEA 574 EUR
APOSOR345503-1G APOSOR345503-250MG
2-Hydrazino-5-iodopyridine
2-Hydrazino-5-iodopyridine
Formula: C₅H₆IN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09999999
Núm. CAS: 77992-46-2