3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345524-1G OR345524-250MG
APOSOR345524-1GEA 261 EUR
APOSOR345524-1G APOSOR345524-250MG
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine
Formula: C₇H₅BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062679
Núm. CAS: 717843-46-4