4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345541-1G OR345541-250MG OR345541-5G
APOSOR345541-1GEA 159 EUR
APOSOR345541-1G APOSOR345541-250MG APOSOR345541-5G
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18415428
Núm. CAS: 79055-64-4