6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR345600-1G OR345600-25G OR345600-5G
APOSOR345600-1GEA 72.5 EUR
APOSOR345600-1G APOSOR345600-25G APOSOR345600-5G
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₄
Pto. de fusión: 201…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156994
Núm. CAS: 60546-62-5